Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de veratroílo
D4093-5G D4093-25G
TCIAD4093-5GEA 99 EUR
TCIAD4093-5G TCIAD4093-25G
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Pto. Ebullición: 95 - 98 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 71 °C
Número MDL: MFCD00000674
Núm. CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&vid=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C