Ácido 5-cloro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 5-cloro-o-toluico
C2509-5G
C2509-25G
TCIAC2509-5GEA
32
EUR
TCIAC2509-5G
TCIAC2509-25G
Ácido 5-cloro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-cloro-2-metilbenzoico
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol |
Número MDL:
MFCD00045842 Núm. CAS: 7499-06-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 171.0 to 175.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...