Ácido 5-fluoro-o-toluico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0844-5G F0844-25G
TCIAF0844-5GEA 39 EUR
TCIAF0844-5G TCIAF0844-25G
Ácido 5-fluoro-o-toluico ≥98.0% (por GC)
Ácido 5-fluoro-o-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 134…135 °C
Número MDL: MFCD00042294
Núm. CAS: 33184-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&vid=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C