Ácido 4-cloro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C2508-5G C2508-25G
TCIAC2508-5GEA 68 EUR
TCIAC2508-5G TCIAC2508-25G
Ácido 4-cloro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-o-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Número MDL: MFCD00045852
Núm. CAS: 7499-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d3060dcf804ec273d9fc342ea2d0f7eb271bdc7&vid=8d3060dcf804ec273d9fc342ea2d0f7eb271bdc7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR