Ácido perclórico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
9656-00EA
177.29
EUR
9656-00
9656-33
Ácido perclórico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido perclórico
Formula:
HClO₄ MW: 100.46 g/mol Pto. Ebullición: 39 Pto. de fusión: –101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011325 Núm. CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 I |
|
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 60.0 - 62.0 % |
ACS - Assay (HClO₄) | 60.0 - 62.0 % |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Residue after Ignition | ≤0.003 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Nitrogen Compounds (as N) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) | ≤5 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤1 ppm |