trans-4-Hydroxycinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0393-25G C0393-500G C0393-100G
TCIAC0393-25GEA 35 EUR
TCIAC0393-25G TCIAC0393-500G TCIAC0393-100G
trans-4-Hydroxycinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Formula: C₉H₈O₃
Pto. de fusión: 214°C
Número MDL: MFCD00004399
Núm. CAS: 501-98-4
EINECS: 231-000-0
Índice Merck: 14,02560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5876702a5034ac1ddae38171322c8bb1217a2c02&vid=5876702a5034ac1ddae38171322c8bb1217a2c02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity