Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-cloro-p-anísico
C2550-25G
C2550-5G
TCIAC2550-25GEA
351
EUR
TCIAC2550-25G
TCIAC2550-5G
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-4-metoxibenzoico
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016512 Núm. CAS: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 215.0 to 219.0 deg-C |