Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C2630-5G C2630-25G
TCIAC2630-5GEA 36 EUR
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,548 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00051520
Núm. CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&vid=458507116a390e32267acf92a27b91475eab110d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %