3-Amino-2-ciclohexen-1-ona, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11474.06
A11474.14
A11474.06EA
25.2
EUR
A11474.06
A11474.14
3-Amino-2-ciclohexen-1-ona, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
3-Amino-2-ciclohexen-1-ona
Purity: 98%
CAS No.: 5220-49-5
Molecular Formula: C6H9NO
Formula Weight: 111.15
Melting Point: 128-133°(dried)
Beilstein Reference: 471354
Formula:
C₆H₉NO Pto. Ebullición: 211 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 128…133 °C (anhidr.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013783 Núm. CAS: 5220-49-5 EINECS: 226-014-9 |