MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico)
Proveedor: G Biosciences
RC-073 RC-072
RC-073EA 369 EUR
RC-073 RC-072
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico)
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Pto. de fusión: > 250 °C
Pto. de inflamación: 110 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288