5-Bromoisoftalato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimetilo 5-bromoisoftalato
D4068-1G D4068-5G
TCIAD4068-1GEA 25 EUR
TCIAD4068-1G TCIAD4068-5G
5-Bromoisoftalato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromoisoftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273.08 g/mol
Pto. Ebullición: 159°C
Número MDL: MFCD00078709
Núm. CAS: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7047e22edba37653532fd7a23e242303c391d0b&vid=e7047e22edba37653532fd7a23e242303c391d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C