2-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3799-5G B3799-25G
TCIAB3799-5GEA 38 EUR
TCIAB3799-5G TCIAB3799-25G
2-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Número MDL: MFCD00203478
Núm. CAS: 175278-17-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&vid=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %