4,4'-TDE ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p,p'-DDD, p,p'-TDE, TDE, 4,4'-DDD
B0132-5G B0132-1G
TCIAB0132-5GEA 65 EUR
TCIAB0132-5G TCIAB0132-1G
4,4'-TDE ≥98.0% (por GC)
4,4'-TDE
Formula: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Pto. Ebullición: 406 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 111 °C
Densidad: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000851
Núm. CAS: 72-54-8
EINECS: 200-783-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1ed63e1edc7a595f8d6704d363c3499c10e104&vid=8a1ed63e1edc7a595f8d6704d363c3499c10e104&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency