D(-)-Lisina monoclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-D-Lys-OH.HCl, (R)-(-)-Lisina HCl, (R)-(-)-Lisina clorhidrato, (R)-(-)-Lisina monoclorhidrato, D(-)-Lisina clorhidrato, D(-)-Lisina HCl
L0128-25G L0128-5G
TCIAL0128-25GEA 198 EUR
TCIAL0128-25G TCIAL0128-5G
D(-)-Lisina monoclorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(-)-Lisina monoclorhidrato
Formula: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182,65 g/mol
Pto. de fusión: 261…262 °C
Número MDL: MFCD00012920
Núm. CAS: 7274-88-6
EINECS: 230-691-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eef64c80bb80f86ebd8de70f6267fb42cfb3ffca&vid=eef64c80bb80f86ebd8de70f6267fb42cfb3ffca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=8, HCl (1+1))