Hidrogenoadipato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metilo adipato, Adipato de monometilo, Monometilo adipato
A1738-25G A1738-100G
TCIAA1738-25GEA 32 EUR
TCIAA1738-25G TCIAA1738-100G
Hidrogenoadipato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Hidrogenoadipato de metilo
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: 9°C
Número MDL: MFCD00004418
Núm. CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2dfde55707b5f2f5a8c2e4a797da37a1ac6f530&vid=c2dfde55707b5f2f5a8c2e4a797da37a1ac6f530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %