6-Etil-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Etil-6-metilanilina
M0772-25ML M0772-500ML
TCIAM0772-25MLEA 16 EUR
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Etil-o-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Etil-o-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21
Pto. Ebullición: 231
Pto. de fusión: -33
Densidad: 0.969
Pto. de inflamación: 111°C
Número MDL: MFCD00007752
Núm. CAS: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&vid=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %