N-Fenil-p-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-Aminofenil)anilina, 4-Aminodifenilamina
P0203-500G
P0203-25G
TCIAP0203-500GEA
61
EUR
TCIAP0203-500G
TCIAP0203-25G
N-Fenil-p-fenilendiamina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Fenil-p-fenilendiamina
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 354°C Pto. de fusión: 72…75 °C Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 193 °C |
Número MDL:
MFCD00007850 Núm. CAS: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light gray to Brown to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |