2,4-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4173-1G D4173-5G
TCIAD4173-1GEA 57 EUR
TCIAD4173-1G TCIAD4173-5G
2,4-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 106°C
Número MDL: MFCD04114162
Núm. CAS: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3370527a8eee4efc8940740ae135f56e27e8776&vid=b3370527a8eee4efc8940740ae135f56e27e8776&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %