2,5-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D4174-5G D4174-1G
TCIAD4174-5GEA 135 EUR
TCIAD4174-5G TCIAD4174-1G
2,5-Difluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2,5-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –33°C
Número MDL: MFCD04114191
Núm. CAS: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&vid=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR