2-Aminonicotinonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
A2443-5G A2443-25G
TCIAA2443-5GEA 54 EUR
TCIAA2443-5G TCIAA2443-25G
2-Aminonicotinonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminonicotinonitrile
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 134 °C
Número MDL: MFCD00128867
Núm. CAS: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9025b127635a81943ea62f09ec77916b02476bf9&vid=9025b127635a81943ea62f09ec77916b02476bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C