Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3753-5G
B3753-1G
TCIAB3753-5GEA
40
EUR
TCIAB3753-5G
TCIAB3753-1G
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(4-bromofenil)propiónico
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Pto. Ebullición: 250°C |
Número MDL:
MFCD01310793 Núm. CAS: 1643-30-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |