5-Amino-2-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Trifluorometil)-5-piridilamina
A1816-5G
A1816-1G
TCIAA1816-5GEA
330
EUR
TCIAA1816-5G
TCIAA1816-1G
5-Amino-2-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162.11 g/mol |
Número MDL:
MFCD01862656 Núm. CAS: 106877-33-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |