1H-Pirrolo[2,3-d]piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1896-1G P1896-100MG
TCIAP1896-1GEA 185 EUR
TCIAP1896-1G TCIAP1896-100MG
1H-Pirrolo[2,3-d]piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1H-Pirrolo[2,3-d]piridina
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00955936
Núm. CAS: 271-34-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e98350e3fa4b1e30d66f49ab366764a95e314d4c&vid=e98350e3fa4b1e30d66f49ab366764a95e314d4c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C