Isocianato de ciclopentilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C2543-5G
C2543-1G
TCIAC2543-5GEA
77
EUR
TCIAC2543-5G
TCIAC2543-1G
Isocianato de ciclopentilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de ciclopentilo
Formula:
C₆H₉NO MW: 111.14 g/mol Pto. Ebullición: 146°C Pto. de inflamación: 36°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02093695 Núm. CAS: 4747-71-1 UN: 3080 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...