Tricloruro de boro 1 M in dichloromethane estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32751.AE
H32751.AP
H32751.AEEA
97.6
EUR
H32751.AE
H32751.AP
Tricloruro de boro 1 M in dichloromethane estabilizado
Tricloruro de boro
CAS No.: 10294-34-5
Molecular Formula: BCl3
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00011313
Formula:
BCl₃ MW: 117.17 g/mol Pto. Ebullición: 12.4 Pto. de fusión: -107 Densidad: 1.326 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011313 Núm. CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 2927 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,01378 |