EDTA sal férrica monosódica ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético hierro(III) sal sódica, Feredato sódico
E0092-25G E0092-500G
TCIAE0092-25GEA 16 EUR
TCIAE0092-25G TCIAE0092-500G
EDTA sal férrica monosódica ≥90.0% (by titrimetric analysis)
EDTA sal férrica monosódica
Formula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
MW: 367.05 g/mol
Pto. de fusión: 80
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078215
Núm. CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Índice Merck: 14,04031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&vid=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %