4-Metoxiestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Vinilanísol
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
M0130-10ML M0130-25ML
TCIAM0130-10MLEA 86 EUR
TCIAM0130-10ML TCIAM0130-25ML
4-Metoxiestireno ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Metoxiestireno
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de fusión: 3,3 °C
Densidad: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008619
Núm. CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&vid=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %