X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Proveedor: TCI
B3201-1G B3201-200MG
TCIAB3201-1GEA 125 EUR
TCIAB3201-1G TCIAB3201-200MG
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005666
Núm. CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Índice Merck: 14,10074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e1806f115e9c07e1525fd20382162b45676c18e&vid=451d1910e04b462eaea9f399e990b57fa3e679d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -60.0 to -72.0 deg (C=1, DMF)
beta-Galactosidase detection test to pass test