(-)-Quinina clorhidrato dihidrato 99% may contain up to 10% Dihydroquinine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
H33474.09
H33474.18
H33474.09EA
39.1
EUR
H33474.09
H33474.18
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato 99% may contain up to 10% Dihydroquinine
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 6119-47-7
Molecular Formula: C20H24N2O2.HCl.2H2O
Formula Weight: 396.91 (360.88anhy)
Beilstein Reference: 6112655
Merck Reference: 14,8061
Optical Rotation: -246° (c=2 in 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00151248
Formula:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Pto. de fusión: 158…160 °C Pto. de inflamación: 122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151248 Núm. CAS: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 Índice Merck: 14,8061 |