Potasio ≥99.95% (metals basis), solid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Breakseal ampoule
45842.03 45842.06
45842.03EA 188 EUR
45842.03 45842.06
Potasio ≥99.95% (metals basis), solid
Potasio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formula: K
MW: 39.1 g/mol
Pto. Ebullición: 760
Pto. de fusión: 63
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133776
Núm. CAS: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 12,07763