Heptano (mezcla de isómeros), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8085.9200EA 4121.66 EUR
8085.9200 8085.1000
Heptano (mezcla de isómeros), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Heptano (mezcla de isómeros)
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.2 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90.5 °C
Densidad: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Range 94 - 99 °C