Metilamina 40% ∼12 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
M0137-25ML M0137-500ML
TCIAM0137-25MLEA 17 EUR
TCIAM0137-25ML TCIAM0137-500ML
Metilamina 40% ∼12 mol/L in water
Metilamina
Formula: CH₅N
Pto. de fusión: –38°C
Pto. de inflamación: –10°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b89044f692d3ee93995211da23f4ed1c13bdaa&vid=60ce7a11ac49f95b7bd635cf4248325cfa34ce0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.5 to 42.0 w/w%
Ammonia max. 0.1 %
Dimethylamine max. 0.1 %
Trimethylamine max. 0.05 %