5-Bromo-2-fluoro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3775-5G B3775-1G
TCIAB3775-5GEA 105 EUR
TCIAB3775-5G TCIAB3775-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluoro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
Número MDL: MFCD03095091
Núm. CAS: 29312-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22b7fa2b2016008247532ecc1add0b0c637705c2&vid=22b7fa2b2016008247532ecc1add0b0c637705c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C