3-Ciano-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Ciano-4-picolina, 4-Metilpiridina-3-carbonitrilo

C2608-5G C2608-1G
TCIAC2608-5GEA 128 EUR
TCIAC2608-5G TCIAC2608-1G
3-Ciano-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Ciano-4-metilpiridina
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00234272
Núm. CAS: 5444-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b6bbedf3df51d2080e7511957ef69e6345688a&vid=f5b6bbedf3df51d2080e7511957ef69e6345688a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR