4-Fluoro-2-metilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2-tolualdehído, 4-Fluoro-o-tolualdehído
F0793-1G F0793-5G
TCIAF0793-1GEA 16 EUR
TCIAF0793-1G TCIAF0793-5G
4-Fluoro-2-metilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
4-Fluoro-2-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD02261764
Núm. CAS: 63082-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&vid=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %