2,5-Difluorobencenosulfonamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D4060-5G D4060-1G
TCIAD4060-5GEA 218 EUR
TCIAD4060-5G TCIAD4060-1G
2,5-Difluorobencenosulfonamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2,5-Difluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Número MDL: MFCD00798115
Núm. CAS: 120022-63-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2596edd525caa677eea1fbfb39011628b7207243&vid=2596edd525caa677eea1fbfb39011628b7207243&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C