Ácido 2,5-diaminobencenosulfonico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,4-Phenylenediamine-2-sulphonic acid, 2,5-Diaminobenzenesulphonic acid
P1691-25G
P1691-5G
TCIAP1691-25GEA
77
EUR
TCIAP1691-25G
TCIAP1691-5G
Ácido 2,5-diaminobencenosulfonico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,5-diaminobencenosulfonico
Formula:
C₆H₈N₂O₃S MW: 188,21 g/mol Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 300°C |
Número MDL:
MFCD00007904 Núm. CAS: 88-45-9 EINECS: 201-832-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light gray to Light orange powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |