Ácido 3,5-dibromoantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ácido 2-amino-3,5-dibromobenzoico

D4177-5G D4177-25G
TCIAD4177-5GEA 29 EUR
TCIAD4177-5G TCIAD4177-25G
Ácido 3,5-dibromoantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3,5-dibromoantranilico
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,93 g/mol
Número MDL: MFCD00017087
Núm. CAS: 609-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd00f1156a04cc0fc379bbc7e5e92697e323d72d&vid=b10659d9b450bed8617583290394da4b8a4c09b3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR