Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3841-5G B3841-25G
TCIAB3841-5GEA 38 EUR
TCIAB3841-5G TCIAB3841-25G
Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Pto. Ebullición: 371
Número MDL: MFCD00134558
Núm. CAS: 943-14-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba1203e2068981072c22b537648c658ed2cb013a&vid=f7e10057ec9ecc43c8cb662a49345a1c5e449216&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C