5-Bromo-2-etoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3673-5G B3673-1G
TCIAB3673-5GEA 70 EUR
TCIAB3673-5G TCIAB3673-1G
5-Bromo-2-etoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-etoxipiridina
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00234311
Núm. CAS: 55849-30-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4408a1c67ca301062f392dd9715d362ea980a514&vid=4408a1c67ca301062f392dd9715d362ea980a514&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C