3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1334-5G H1334-1G
TCIAH1334-5GEA 90 EUR
TCIAH1334-5G TCIAH1334-1G
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007109
Núm. CAS: 704-13-2
EINECS: 211-879-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aad86f818c591ddb0007d58610e1f50687fe9d3b&vid=7ad3701bd8b3a7b1cdc286c83665122cdf3a6441&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C