4-Cloro-3-fluoroanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C2512-5G
C2512-25G
TCIAC2512-5GEA
58
EUR
TCIAC2512-5G
TCIAC2512-25G
4-Cloro-3-fluoroanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-3-fluoroanilina
Formula:
C₆H₅ClFN MW: 145.56 g/mol Pto. Ebullición: 226°C |
Número MDL:
MFCD01090987 Núm. CAS: 367-22-6 EINECS: 206-683-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |