3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
C2615-5G C2615-25G
TCIAC2615-5GEA 39 EUR
TCIAC2615-5G TCIAC2615-25G
3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Número MDL: MFCD03412200
Núm. CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9675336075703fec99e9d563128400fe0aefc8ca&vid=b8783674d8228451c39218751e38e6b3a98bbad1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C