L-Treonina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T0230-25G T0230-500G T0230-100G
TCIAT0230-25GEA 27 EUR
TCIAT0230-25G TCIAT0230-500G TCIAT0230-100G
L-Treonina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
L-Treonina
Formula: C₄H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064270
Núm. CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Índice Merck: 14,09380
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164366cd8264259d018894e47f0e2e8f2d7190ef&vid=164366cd8264259d018894e47f0e2e8f2d7190ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.5 to -29.0 deg (C=6, H2O)
Solubility in Water almost transparency