Ácido 3-fenilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3-bifenilcarboxílico
B3850-5G B3850-1G
TCIAB3850-5GEA 88 EUR
TCIAB3850-5G TCIAB3850-1G
Ácido 3-fenilbenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fenilbenzoico
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Número MDL: MFCD00045846
Núm. CAS: 716-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d6e0a8573d1b319c389a8bea31f863f2cb064f0&vid=5d6e0a8573d1b319c389a8bea31f863f2cb064f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C