7-Metilquinolina ≥75.0% (por GC) (contains 25% 5-form at maximum)
Proveedor: TCI
M0417-25G M0417-5G
TCIAM0417-25GEA 69 EUR
TCIAM0417-25G TCIAM0417-5G
7-Metilquinolina ≥75.0% (por GC) (contains 25% 5-form at maximum)
7-Metilquinolina
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf947e39e4c79459f274702eecebcda09a09d9a6&vid=1b6fe562c2993e6d390441ab8070a52addd4aadd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %