1,4-Dioxano ≥99.0% (by GC, corrected for water content) estabilizado, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 0,075%
9231-22EA 359.62 EUR
9231-22 9231-03 9231-01 9231-R
1,4-Dioxano ≥99.0% (by GC, corrected for water content) estabilizado, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1,4-Dioxano
Precaución: STORAGE: Store above 11°C (53°F) or product will freeze.
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 101,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11,8 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₄H₈O₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) (by polarography) ≤0.01 %
Color (APHA) ≤20
Freezing Point ≥11.0 °C
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.005 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0016
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
STORAGE: Store above 11°C (53°F) or product will freeze.
Contains 0.075% Butylated Hydroxytoluene as a stabilizer.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs