di-Sodio tetraborato decahidrato 99,5-105,0, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
7457-20EA 612.83 EUR
7457-20 7457-06
di-Sodio tetraborato decahidrato 99,5-105,0, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
di-Sodio tetraborato decahidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 75
Densidad: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149193
Núm. CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 13,08662
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂B₄O₇·10H₂O) 99.5 - 105.0 %
ACS - pH of 0.01M Solution at 25°C 9.15 - 9.20
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
CHIRALPAK® - Registered trademark of Daicel Chemical Industries Ltd.