Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 98.0-102.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3818-01EA 205.81 EUR
3818-01 3818-05 3818-07
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 98.0-102.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 4.1 - 4.5
Assay (NaH₂PO₄·H₂O) 98.0 - 102.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Insoluble Matter ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs