Metacrilato de isobutilo ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: estabilizado con hidroquinona

M0132-25ML M0132-500ML
TCIAM0132-25MLEA 17 EUR
TCIAM0132-25ML TCIAM0132-500ML
Metacrilato de isobutilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de isobutilo
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de inflamación: 42°C
Número MDL: MFCD00008931
Núm. CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&vid=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR